Ytterbium-Standardlösung, 10000 mg/L Yb in 5% Salpetersäure (aus Yb2O3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14439.AE 14439.AP
14439.AEEA 155 EUR
14439.AE 14439.AP
Ytterbium-Standardlösung, 10000 mg/L Yb in 5% Salpetersäure (aus Yb2O3) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Ytterbium-Standards
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Standards: Rückführbar auf NIST.