Ytterbium-Standardlösung, 1000 mg/L Yb in 5% Salpetersäure (aus Yb2O3) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
89890.AE 89890.AP
89890.AEEA 40.7 EUR
89890.AE 89890.AP
Ytterbium-Standardlösung, 1000 mg/L Yb in 5% Salpetersäure (aus Yb2O3) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Ytterbium-Standards
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Standards: Rückführbar auf NIST.