Yttrium-Standardlösung, 1.000 mg/l Y in verd. Salpetersäure (aus Y₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456362EEA
91.8
EUR
456362E
456364G
Yttrium-Standardlösung, 1.000 mg/l Y in verd. Salpetersäure (aus Y₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Yttrium-Standards
Y₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.