Zinn-Standardlösung, 1.000 mg/l Sn in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Sn) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456222QEA 153 EUR
456222Q 456224S
Zinn-Standardlösung, 1.000 mg/l Sn in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Sn) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards
Sn in HNO₃ mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.