Salzsäure 2 mol/l (2 N) volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H22005
H22001
REGEH22005EA
129
EUR
REGEH22005
REGEH22001
Salzsäure 2 mol/l (2 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36.46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II |