Guanidiniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Guanidin-Nitrat, Aminomethansäureamidiniumnitrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
234249-100G 234249-1KG
SIAL234249-100GEA 39.2 EUR
SIAL234249-100G SIAL234249-1KG
Guanidiniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumnitrat
Formel: CH₆N₄O₃
Molecular Weight: 122,08 g/mol
Schmelzpunkt: 211…214 °C
Dichte: 1,432 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013028
CAS-Nummer: 506-93-4
EINECS: 208-060-1
UN: 1467
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04578