Natriumchlorid standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
35616.AP 35616.K2
35616.APEA 36.1 EUR
35616.AP 35616.K2
Natriumchlorid standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Natriumchlorid
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003477
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599