Kaliumdichromat solution_standardised 0.25 N aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
35587.K2
35587.AP
35587.K2EA
48.7
EUR
35587.K2
35587.AP
Kaliumdichromat solution_standardised 0.25 N aqueous solution
Kaliumdichromat
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Physical Form: Liquid
Appearance: Orange
Odour: Odourless
UN No.: 3287
MDL No.: MFCD00011367
Formel:
K₂Cr₂O₇ Molecular Weight: 294.18 g/mol Siedepunkt: 500 Schmelzpunkt: 398 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011367 CAS-Nummer: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07790 |