Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
|
Synonyme:
Permanganic acid potassium salt
7057.1000EA
52.8
EUR
7057.1000
7057.2500
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Molecular Weight: 158,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) | 0.0997 - 0.1003 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride and Chlorate (as Cl) | max. 10 ppm |
Sulfate (SO4) | max. 20 ppm |