Natriumthiosulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
03169.3000 03169.5000 03169.5400 03169.6000 03169.6400
KRAF03169.3000EA 34.9 EUR
KRAF03169.3000 KRAF03169.5000 KRAF03169.5400 KRAF03169.6000 KRAF03169.6400
Natriumthiosulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5