Calciumacetat xHydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
A14947.0E A14947.22 A14947.36
A14947.0EEA 232 EUR
A14947.0E A14947.22 A14947.36
Calciumacetat xHydrat ≥99%
Calciumacetat xHydrat
Purity: 99% CAS No.: 114460-21-8 Molecular Formula: C4H6O4Ca Formula Weight: 158.17(anhy) Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3692527 Merck Reference: 14,1646 MDL No.: MFCD00012448
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 1,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 14,1646