Calciumacetat xHydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
15208.3600 15208.5600 15208.2600 15208.6600
KRAF15208.3600EA 57.5 EUR
KRAF15208.3600 KRAF15208.5600 KRAF15208.2600 KRAF15208.6600
Calciumacetat xHydrat, reinst
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Molecular Weight: 176,18 g/mol
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9