Calciumacetat xHydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat

15209.2601 15209.3600 15209.5600 15209.2600
KRAF15209.2601EA 0 EUR
KRAF15209.2601 KRAF15209.3600 KRAF15209.5600 KRAF15209.2600
Calciumacetat xHydrat analytisches Reagens
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR