Calciumacetat xHydrat DAC, FCC, reinst, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
1.02052.1000 1.02052.9029
1.02052.1000EA 173 EUR
1.02052.1000 1.02052.9029
Calciumacetat xHydrat DAC, FCC, reinst, SAFC®
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Molecular Weight: 176,18 g/mol
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9