Zinn(IV)chlorid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Zinntetrachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
249955-100ML 249955-800ML
SIAL249955-100MLEA 82 EUR
SIAL249955-100ML SIAL249955-800ML
Zinn(IV)chlorid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Zinn(IV)chlorid
Formel: Cl₄Sn
Molecular Weight: 260,52 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9