Calciumacetat xHydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C1000-100G C1000-2.5KG C1000-500G
SIALC1000-100GEA 43.2 EUR
SIALC1000-100G SIALC1000-2.5KG SIALC1000-500G
Calciumacetat xHydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9