Tetrapropylammoniumhydroxid 1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: IPC-TPA-OH
L14328.14 L14328.22 L14328.36
L14328.14EA 28.1 EUR
L14328.14 L14328.22 L14328.36
Tetrapropylammoniumhydroxid 1 M in wässriger Lösung
Tetrapropylammonium hydroxide
CAS No.: 4499-86-9 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)4NOH Formula Weight: 203.37 Beilstein Reference: 4207983 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009360
Formel: C₁₂H₂₉NO
Molecular Weight: 203,37 g/mol
Dichte: 1,00
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009360
CAS-Nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II