Tetrapropylammoniumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: IPC-TPA-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
254533-100G 254533-25G
SIAL254533-100GEA 149 EUR
SIAL254533-100G SIAL254533-25G
Tetrapropylammoniumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Formel: C₁₂H₂₉NO
Molecular Weight: 203,37 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009360
CAS-Nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II