Europiumtriacetat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Europium(III)acetat Hydrat, Essigsäure Europium(III)salz Hydrat
42878.06 42878.14
42878.06EA 145 EUR
42878.06 42878.14
Europiumtriacetat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europiumtriacetat Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 62667-64-5 Molecular Formula: Eu(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 329.10(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00150115
Formel: C₆H₉EuO₆·H₂O
Molecular Weight: 347.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150115
CAS-Nummer: 62667-64-5
EINECS: 214-670-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable