Europiumtriacetat Hydrat ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Europium(III)acetat Hydrat, Essigsäure Europium(III)salz Hydrat
44056.09 44056.18
44056.09EA 244 EUR
44056.09 44056.18
Europiumtriacetat Hydrat ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europiumtriacetat Hydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 62667-64-5 Molecular Formula: Eu(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 329.10(anhy) Physical Form: Lumps/Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00150115
Formel: C₆H₉EuO₆·H₂O
Molecular Weight: 347,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150115
CAS-Nummer: 62667-64-5
EINECS: 214-670-9