Europiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Europium(III)acetat Hydrat, Essigsäure Europium(III)salz Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325627-25G 325627-5G
SIAL325627-25GEA 350 EUR
SIAL325627-25G SIAL325627-5G
Europiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Europiumtriacetat Hydrat
Formel: C₆H₉EuO₆·H₂O
Molecular Weight: 347,11 g/mol
MDL: MFCD00150115
CAS-Nummer: 62667-64-5
EINECS: 214-670-9