Europiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Europium(III)acetat Hydrat, Essigsäure Europium(III)salz Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
545090-10G 545090-1G
SIAL545090-10GEA 548 EUR
SIAL545090-10G SIAL545090-1G
Europiumtriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Europiumtriacetat Hydrat
Formel: C₆H₉EuO₆·H₂O
Molecular Weight: 347,11 g/mol
MDL: MFCD00150115
CAS-Nummer: 62667-64-5
EINECS: 214-670-9