Kupfer(II)acetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
341746-100G 341746-2.5KG 341746-500G
SIAL341746-100GEA 53.1 EUR
SIAL341746-100G SIAL341746-2.5KG SIAL341746-500G
Kupfer(II)acetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)acetat Hydrat
Formel: C₄H₆CuO₄·H₂O
Molecular Weight: 199.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 66923-66-8
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III