Kupfer(II)sulfat 0.01 mol/l

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Kupfersulfat

KRAF03029.3000EA 0 EUR
KRAF03029.3000 KRAF03029.2000 KRAF03029.5020
Kupfer(II)sulfat 0.01 mol/l
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molecular Weight: 159,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR