Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Diethyldithiocarbamidsäure Natriumsalz Trihydrat, N,N-Diethyldithiocarbamidsäure Natriumsalz Trihydrat, (Diethyldithiocarbamato-S,S')natrium Trihydrat, Natriumdiethyldithiocarbaminat Trihydrat

A15898.22 A15898.36
A15898.22EA 56.3 EUR
A15898.22 A15898.36
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ≥98%
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat

Purity: 98% CAS No.: 20624-25-3 Molecular Formula: C5H10NNaS2.3H2O Formula Weight: 225.31 (171.28anhy) Melting Point: 94-102° Beilstein Reference: 3920507 Merck Reference: 14,3378 MDL No.: MFCD00150617

Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Molecular Weight: 225,31 g/mol
Schmelzpunkt: 94…102 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150617
CAS-Nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3378

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR