Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyldithiocarbamidsäure Natriumsalz Trihydrat, N,N-Diethyldithiocarbamidsäure Natriumsalz Trihydrat, (Diethyldithiocarbamato-S,S')natrium Trihydrat, Natriumdiethyldithiocarbaminat Trihydrat
71480-100G
71480-500G
71480-100GEA
74.9
EUR
71480-100G
71480-500G
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat, Supelco®
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Formel:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O Schmelzpunkt: 95…98,5 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150617 CAS-Nummer: 20624-25-3 EINECS: 205-710-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,03443 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...