1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 98+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumpentylsulfonat Monohydrat
423200250 423201000
ACRO423200250EA 207 EUR
ACRO423200250 ACRO423201000
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 98+% für die HPLC
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007541
CAS-Nummer: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %