1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Natriumpentylsulfonat Monohydrat
15714.06 15714.14 15714.22
15714.06EA 58.7 EUR
15714.06 15714.14 15714.22
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat für die HPLC
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
CAS No.: 207605-40-1 Molecular Formula: C5H11NaO3S.H2O Formula Weight: 192.21 (174.19anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Beilstein Reference: 3725147
Ion pair reagent
Formel: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007541
CAS-Nummer: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4