1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumpentylsulfonat Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
76952-10G-FEA 346 EUR
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Supelco®
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007541
CAS-Nummer: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6a52e43f6ebe020d6ce831ab9c6564d787a904&vid=59f0aeea022e7fbaae3ca40701992db3be515414&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen