L-Lysine Monohydrochlorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-Lysin Monohydrochlorid, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Hydrochlorid, L(+)-Lysin Hydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Monohydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Monohydrochlorid, (S)-(+)-Lysin Hydrochlorid
1.05701.1000 1.05701.5000 1.05701.9025
1.05701.1000EA 286 EUR
1.05701.1000 1.05701.5000 1.05701.9025
L-Lysine Monohydrochlorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Molecular Weight: 182.65 g/mol
Schmelzpunkt: 263…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064564
CAS-Nummer: 657-27-2
EINECS: 211-519-9