β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
327761000 327760025 327765000
ACRO327761000EA 145 EUR
ACRO327761000 ACRO327760025 ACRO327765000
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat 99+% für die Biochemie
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213.25 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 9.0 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %