β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
A16104.14
A16104.22
A16104.36
A16104.14EA
28.5
EUR
A16104.14
A16104.22
A16104.36
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat ≥98%
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Purity: 98%
CAS No.: 145224-94-8
Molecular Formula: C6H13NO4S.H2O
Formula Weight: 213.26 (195.24anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: ca 308° dec.
Beilstein Reference: 141319
Merck Reference: 14,5902
MDL No.: MFCD00149409
Good's buffer
Formel:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Molecular Weight: 213,25 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 308 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149409 CAS-Nummer: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 14,5902 |