MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat freie Säure ≥99%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
E169-100GEA 222 EUR
E169-100G
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat freie Säure ≥99%, ultrarein
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@260nm (1M, Wasser) < 0,02
Abs.@280nm (1M, Wasser) < 0,02
DNasen Keine nachgewiesen
Aussehen Weißes, kristallines Pulver
Feuchtigkeit (KF) < 10 %
pKa@25°C 5,9 - 6,3
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit (trockene Basis, Titration) > 99 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (1M, Wasser) Entspricht