β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
A1074.0250 A1074.1000
A1074.0250EA 448 EUR
A1074.0250 A1074.1000
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929