β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
1.06126.0025EA 60 EUR
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Millipore®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929