β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
Lieferant: Serva
Synonyme:
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
29834.02
29834.03
29834.04
SERA29834.02EA
92.7
EUR
SERA29834.02
SERA29834.03
SERA29834.04
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Molecular Weight: 213.25 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149409 CAS-Nummer: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 13,05929 |