β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
69889-10G 69889-250G 69889-50G
SIAL69889-10GEA 53.2 EUR
SIAL69889-10G SIAL69889-250G SIAL69889-50G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929