β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
69892-100G 69892-25G 69892-500G
SIAL69892-100GEA 183 EUR
SIAL69892-100G SIAL69892-25G SIAL69892-500G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929