β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
M8250-100G M8250-1KG M8250-250G M8250-25G
SIALM8250-100GEA 163 EUR
SIALM8250-100G SIALM8250-1KG SIALM8250-250G SIALM8250-25G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929