Gallussäure Monohydrat

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat

220761000 220765000 220760025
ACRO220761000EA 63 EUR
ACRO220761000 ACRO220765000 ACRO220760025
Gallussäure Monohydrat
Gallussäure Monohydrat
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188,14 g/mol
Schmelzpunkt: 251 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: 250 °C (closed cup)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (120°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99 % (On dry substance)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR