Gallussäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

27645-250G-R 27645-500G-R
SIAL27645-250G-REA 140 EUR
SIAL27645-250G-R SIAL27645-500G-R
Gallussäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Gallussäure Monohydrat
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188.14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼250 °C
Flammpunkt: 250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR