Gallussäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
398225-100G 398225-500G
SIAL398225-100GEA 81.4 EUR
SIAL398225-100G SIAL398225-500G
Gallussäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Gallussäure Monohydrat
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188,14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼250 °C
Flammpunkt: 250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9