2',4',6'-Trihydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
139790250 139790050 139791000
ACRO139790250EA 137 EUR
ACRO139790250 ACRO139790050 ACRO139791000
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 394 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 219…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149091
CAS-Nummer: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to tan Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %