2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
91928-1G
91928-5G
91928-1GEA
71.4
EUR
91928-1G
91928-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat, Supelco®
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat
Formel:
C₈H₈O₄·1H₂O Molecular Weight: 186,16 g/mol Siedepunkt: 394 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 216…218 °C |
MDL:
MFCD00149091 CAS-Nummer: 207-556-5 EINECS: 207-556-5 |