2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T64602-10G T64602-25G
SIALT64602-10GEA 107 EUR
SIALT64602-10G SIALT64602-25G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat, Sigma-Aldrich®
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat
Formel: C₈H₈O₄·1H₂O
Molecular Weight: 186.16 g/mol
Siedepunkt: 394
Schmelzpunkt: 216…218 °C
MDL: MFCD00149091
CAS-Nummer: 207-556-5
EINECS: 207-556-5