(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol 97%, ee 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-3-Chlor-1,2-dihydroxypropan
L18555.06 L18555.14
L18555.06EA 71.7 EUR
L18555.06 L18555.14
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol 97%, ee 98%
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol
Purity: 97% CAS No.: 57090-45-6 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 137°(279°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 2202928 Optical Rotation: -0.9°(neat) UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00135169
Formel: ClCH₂CHOHCH₂OH
Siedepunkt: 213 °C
Dichte: 1,322
Flammpunkt: 137 °C (279 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135169
CAS-Nummer: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1,III