(S)-(+)-3-Chlor-1,2-propandiol 98%, ee 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 60827-45-4
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202929
Optical Rotation: +0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00210270
Formel:
ClCH₂CHOHCH₂OH Siedepunkt: 213 °C Dichte: 1,322 Flammpunkt: 126 °C (258 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210270 CAS-Nummer: 60827-45-4 UN: 2689 ADR: 6.1,III |