Molybdatophosphorsäure Hydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphormolybdänsäure Hydrat, Dodecamolybdophosphorsäure Hydrat
56166.22
56166.06
56166.14
56166.36
56166.22EA
141
EUR
56166.22
56166.06
56166.14
56166.36
Molybdatophosphorsäure Hydrat ACS
Molybdatophosphorsäure Hydrat
CAS No.: 51429-74-4
Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O
Formula Weight: 1825.25(anhy)
Physical Form: Granular
Density: 3.15
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 78-90°
Merck Reference: 14,7342
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149913
Formel:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Molecular Weight: 1843,27 g/mol Schmelzpunkt: 78…90 °C Dichte: 3,15 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149913 CAS-Nummer: 51429-74-4 EINECS: 234-713-5 UN: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,7342 |