Methyl-(R)-(+)-lactat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(+)-2-Hydroxypropansäuremethylester, Methyl-(R)-(+)-2-hydroxypropionat, D(+)-Milchsäuremethylester
414490050 414490250
ACRO414490050EA 97.8 EUR
ACRO414490050 ACRO414490250
Methyl-(R)-(+)-lactat 98%
Methyl-(R)-(+)-lactat
Formel: C₄H₈O₃
Molecular Weight: 104.11 g/mol
Siedepunkt: 144
Dichte: 1.09 g/cm³
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004517
CAS-Nummer: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6
UN: 3272
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Optical rotation +6.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (neat)