Ethyl-(S)-(-)-lactat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(-)-Ethyllactat, L(-)-Milchsäureethylester, Ethyl-(S)-(-)-2-hydroxypropionat, (S)-(-)-2-Hydroxypropansäureethylester
118660010 118660025 118660100 118662500
ACRO118660010EA 61.7 EUR
ACRO118660010 ACRO118660025 ACRO118660100 ACRO118662500
Ethyl-(S)-(-)-lactat 97%
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004518
CAS-Nummer: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.03 to 1.038
Non-volatile matter ≤0.01 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Acidity ≤0.1 % (as lactic acid)